Principaux documents
687049
Sigma-Aldrich
4-(4-Chlorophenyl)-1H-imidazole
97%
Synonyme(s) :
5-(4-Chlorophenyl)-3H-imidazole
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H7ClN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.62
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
136-142 °C
Groupe fonctionnel
chloro
Chaîne SMILES 
Clc1ccc(cc1)-c2c[nH]cn2
InChI
1S/C9H7ClN2/c10-8-3-1-7(2-4-8)9-5-11-6-12-9/h1-6H,(H,11,12)
Clé InChI
DVKIFCXVRCGAEE-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves