Documents
686689
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-6-methylbenzonitrile
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H6FN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
135.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
39-46 °C
Chaîne SMILES 
Cc1cccc(F)c1C#N
InChI
1S/C8H6FN/c1-6-3-2-4-8(9)7(6)5-10/h2-4H,1H3
Clé InChI
UCSKOUQDVWADGZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
194.9 °F
Point d'éclair (°C)
90.5 °C