Principaux documents
68648
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)-DL-phenylglycine
≥98.0%
Synonyme(s) :
(±)-2-Amino-2-[2-(trifluoromethyl)phenyl]acetic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H8F3NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Essai
≥98.0%
Forme
solid
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
NC(C(O)=O)c1ccccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C9H8F3NO2/c10-9(11,12)6-4-2-1-3-5(6)7(13)8(14)15/h1-4,7H,13H2,(H,14,15)
Clé InChI
WSMXFJGWNKBPHC-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable