Documents
683523
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethyl-4-iodo-1H-pyrazole
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H7IN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
136-140 °C
Chaîne SMILES 
Cc1n[nH]c(C)c1I
InChI
1S/C5H7IN2/c1-3-5(6)4(2)8-7-3/h1-2H3,(H,7,8)
Clé InChI
MZZXIXHKDJNBJQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable