Documents
681946
Sigma-Aldrich
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)quinoline
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H5ClF3N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.60
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
34-38 °C
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)c1cc(Cl)c2ccccc2n1
InChI
1S/C10H5ClF3N/c11-7-5-9(10(12,13)14)15-8-4-2-1-3-6(7)8/h1-5H
Clé InChI
ONNDFDQMHCNEGF-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
224.6 °F
Point d'éclair (°C)
107 °C