Principaux documents
681881
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H10N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
132-145 °C
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES 
CCn1nc(C)cc1C(O)=O
InChI
1S/C7H10N2O2/c1-3-9-6(7(10)11)4-5(2)8-9/h4H,3H2,1-2H3,(H,10,11)
Clé InChI
VFMGOJUUTAPPDA-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable