Documents
681709
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-2-Aminomethyl-1-ethylpyrrolidine
90%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H16N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
128.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
90%
Indice de réfraction
n20/D 1.467
Point d'ébullition
50-52 °C/760 mmHg (lit.)
Densité
0.929 g/mL (lit.)
Chaîne SMILES 
CCN1CCC[C@@H]1CN
InChI
1S/C7H16N2/c1-2-9-5-3-4-7(9)6-8/h7H,2-6,8H2,1H3/t7-/m1/s1
Clé InChI
UNRBEYYLYRXYCG-SSDOTTSWSA-N
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
135.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
57.2 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves