Principaux documents
681679
Sigma-Aldrich
3-Amino-2-chloro-6-methoxypyridine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H7ClN2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.59
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Forme
solid
Pf
46-50 °C
Chaîne SMILES 
COc1ccc(N)c(Cl)n1
InChI
1S/C6H7ClN2O/c1-10-5-3-2-4(8)6(7)9-5/h2-3H,8H2,1H3
Clé InChI
AOGGRVIJAHZLFK-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves