Principaux documents
681148
Sigma-Aldrich
3-(3-Bromophenyl)propionic acid
96%
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H4CH2CH2CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
96%
Forme
solid
Pf
72-76 °C
Groupe fonctionnel
bromo
carboxylic acid
Chaîne SMILES 
OC(=O)CCc1cccc(Br)c1
InChI
1S/C9H9BrO2/c10-8-3-1-2-7(6-8)4-5-9(11)12/h1-3,6H,4-5H2,(H,11,12)
Clé InChI
DWKWMFSWLCIMKI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable