Principaux documents
680796
Sigma-Aldrich
5-(3-Pyridyl)-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
97%
Synonyme(s) :
1,2-Dihydro-5-(3-pyridinyl)-3H-1,2,4-triazole-3-thione
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H6N4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Forme
solid
Pf
296-302 °C
Chaîne SMILES 
Sc1nnc([nH]1)-c2cccnc2
InChI
1S/C7H6N4S/c12-7-9-6(10-11-7)5-2-1-3-8-4-5/h1-4H,(H2,9,10,11,12)
Clé InChI
GAYWCADKXYCKCG-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3