Principaux documents
680621
Sigma-Aldrich
2,3,4,6-Tetrafluorophenylboronic acid
≥95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H3BF4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.89
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Essai
≥95%
Forme
solid
Pf
128-132 °C
Chaîne SMILES 
OB(O)c1c(F)cc(F)c(F)c1F
InChI
1S/C6H3BF4O2/c8-2-1-3(9)5(10)6(11)4(2)7(12)13/h1,12-13H
Clé InChI
FYJHKJSCYHAWFW-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Reactant for base-catalyzed hydrodeboration and deuterodeboration
May contain varying amounts of anhydride
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable