Principaux documents
680605
Sigma-Aldrich
3-[(4-Chloro-3-methylphenoxy)methyl]phenylboronic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H14BClO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
276.52
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Pf
152-156 °C
Chaîne SMILES 
Cc1cc(OCc2cccc(c2)B(O)O)ccc1Cl
InChI
1S/C14H14BClO3/c1-10-7-13(5-6-14(10)16)19-9-11-3-2-4-12(8-11)15(17)18/h2-8,17-18H,9H2,1H3
Clé InChI
MLTCJWUQGYLPLF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
May contain varying amounts of anhydride.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable