Documents
680397
Sigma-Aldrich
4-Nitrobenzyl bromoacetate
97%
Synonyme(s) :
Bromoacetic acid 4-nitrobenzyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H8BrNO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
274.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
50-55 °C
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)c1ccc(COC(=O)CBr)cc1
InChI
1S/C9H8BrNO4/c10-5-9(12)15-6-7-1-3-8(4-2-7)11(13)14/h1-4H,5-6H2
Clé InChI
ADHFTAKIDKDGBV-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable