Key Documents
680125
Sigma-Aldrich
2,4,5-Trichlorobenzenesulfonyl chloride
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H2Cl4O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
279.96
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
solid
Pf
65-69 °C
Groupe fonctionnel
chloro
Chaîne SMILES 
Clc1cc(Cl)c(cc1Cl)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H2Cl4O2S/c7-3-1-5(9)6(2-4(3)8)13(10,11)12/h1-2H
Clé InChI
WNVVRCKTQSCPAC-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Articles
Sulfonyl chlorides are often chosen as building blocks in medicinal chemistry for their ability to easily react with heterocyclic amines to create complex sulfonamides.