Principaux documents
680036
Sigma-Aldrich
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H3ClF3N · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
153 °C (subl.)
Chaîne SMILES 
Cl[H].FC(F)(F)c1cnccc1Cl
InChI
1S/C6H3ClF3N.ClH/c7-5-1-2-11-3-4(5)6(8,9)10;/h1-3H;1H
Clé InChI
HCKXJUZITVCDND-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable