Principaux documents
679976
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethyladamantane-1-acetic acid
97%
Synonyme(s) :
3,5-Dimethyltricyclo[3.3.1.13,7]decane-1-acetic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H22O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.32
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
110-114 °C
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES 
C[C@@]12CC3C[C@@](C)(C1)CC(C3)(CC(O)=O)C2
InChI
1S/C14H22O2/c1-12-3-10-4-13(2,7-12)9-14(5-10,8-12)6-11(15)16/h10H,3-9H2,1-2H3,(H,15,16)/t10-,12+,13-,14-
Clé InChI
FUOXJVUIQUYDDI-OPAWKCGKSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable