Documents
679747
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-hydroxy-3-nitropyridine
97%
Synonyme(s) :
5-Chloro-3-nitro-2-pyridinol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H3ClN2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.54
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
232-236 °C
Chaîne SMILES 
Oc1ncc(Cl)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H3ClN2O3/c6-3-1-4(8(10)11)5(9)7-2-3/h1-2H,(H,7,9)
Clé InChI
QVGQNICXNZMXQA-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves