Principaux documents
679526
Sigma-Aldrich
QuadraSil® MP
extent of labeling: 1.0-1.5 mmol/g loading
Synonyme(s) :
QuadraSil® mercaptopropyl
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Ampleur du marquage
1.0-1.5 mmol/g loading
Niveau de qualité
Application
  • Metal scavenger
  • Used for catalytic Suzuki-Miyaura reaction inhibition by entraining catalytic palladium nanoparticles
Metal scavenger: Pd (with or without phosphines), Rh, Cu, Ru, Pt, Pb, Ag, Hg
Informations légales
QuadraSil is a registered trademark of Johnson Matthey Finland Oy
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable