Principaux documents
679054
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trichloro-5-methylpyrimidine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H3Cl3N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.45
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
65-69 °C
Groupe fonctionnel
chloro
Chaîne SMILES 
Cc1c(Cl)nc(Cl)nc1Cl
InChI
1S/C5H3Cl3N2/c1-2-3(6)9-5(8)10-4(2)7/h1H3
Clé InChI
VTSWSQGDJQFXHB-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges