Principaux documents
678309
Sigma-Aldrich
Palmitic acid-16-13C, 16,16,16-d3
98 atom % D, 99 atom % 13C
About This Item
Formule linéaire :
13CD3(CH2)14CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
260.44
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51113400
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
98 atom % D
Forme
solid
Pf
61-64 °C
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
[2H][13C]([2H])([2H])CCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)/i1+1D3
Clé InChI
IPCSVZSSVZVIGE-KQORAOOSSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable