Principaux documents
678228
Sigma-Aldrich
2-Bromobenzoic acid-phenyl-13C6
99 atom % 13C
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13C6CH5BrO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.97
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Forme
solid
Pf
147-150 °C
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES 
OC(=O)[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]1Br
InChI
1S/C7H5BrO2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Clé InChI
XRXMNWGCKISMOH-IDEBNGHGSA-N
Catégories apparentées
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 4
Cet article
678287709530643734
mass shift
M+6
mass shift
M+6
mass shift
M+6
mass shift
M+6
form
solid
form
solid
form
powder
form
solid
mp
147-150 °C
mp
138-140 °C
mp
144-148 °C
mp
125-127 °C (lit.)
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable