Principaux documents
677388
Sigma-Aldrich
Polyvinylcyclohexane
Synonyme(s) :
Hydrogenated polystyrene
1 G
205,00 €
205,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
205,00 €
About This Item
Formule linéaire :
(C8H14)n
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.23
205,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Forme
solid
Solubilité
carbon tetrachloride: soluble (warm)
cyclohexane: soluble (warm)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable