Key Documents
67674
Sigma-Aldrich
1-Benzyl-3-piperidinol hydrochloride
≥98.0%
Synonyme(s) :
1-Benzyl-3-hydroxypiperidine hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H17NO · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
227.73
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352000
ID de substance PubChem :
Pureté
≥98.0%
Pf
174-178 °C
Chaîne SMILES 
Cl.OC1CCCN(C1)Cc2ccccc2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable