Principaux documents
674443
Sigma-Aldrich
16-Carboxyhexadecyl disulfide
97%
Synonyme(s) :
16,16′-Dithiobis-hexadecanoic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C32H64O4S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
576.98
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Pf
106-111 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCSSCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C32H62O4S2/c33-31(34)27-23-19-15-11-7-3-1-5-9-13-17-21-25-29-37-38-30-26-22-18-14-10-6-2-4-8-12-16-20-24-28-32(35)36/h1-30H2,(H,33,34)(H,35,36)
Clé InChI
ZTNVZBUWXNGAMU-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable