Documents
674001
Sigma-Aldrich
2,3-Difluoromandelic acid
97%
Synonyme(s) :
2′,3′-Difluoro-2-hydroxyphenylacetic acid, 2,3-Difluoro-α-hydroxyphenylacetic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H6F2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
109-113 °C
Chaîne SMILES 
OC(C(O)=O)c1cccc(F)c1F
InChI
1S/C8H6F2O3/c9-5-3-1-2-4(6(5)10)7(11)8(12)13/h1-3,7,11H,(H,12,13)
Clé InChI
LBJOAPZLJUKPRG-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable