Documents
673390
Sigma-Aldrich
1,3-Di-tert-butylbenzimidazolium chloride
96%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H23ClN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
266.81
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
eCl@ss :
32151902
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
96%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
Pf
204 °C (dec.)
Chaîne SMILES 
[Cl-].CC(C)(C)n1c[n+](c2ccccc12)C(C)(C)C
InChI
1S/C15H23N2.ClH/c1-14(2,3)16-11-17(15(4,5)6)13-10-8-7-9-12(13)16;/h7-11H,1-6H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
CMQDFXSMZLANNA-UHFFFAOYSA-M
Application
Reactant for preparation of:
  • NHC borane complexes by Lewis base exchange
  • Fluorescent 5,5′-bibenzimidazolylidenes
  • Donor-acceptor triazenes
Informations légales
Sold under license from Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Articles
Emerging class of privileged ligands