Principaux documents
671762
Sigma-Aldrich
(1R,2R)-trans-2-Aminocyclohexanol
95.0-105.0% (AT)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H13NO · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.63
Beilstein:
6116814
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
95.0-105.0% (AT)
Forme
solid
Pureté optique
enantiomeric excess: ≥98.0%
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cl.N[C@@H]1CCCC[C@H]1O
InChI
1S/C6H13NO.ClH/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;/h5-6,8H,1-4,7H2;1H/t5-,6-;/m1./s1
Clé InChI
LKKCSUHCVGCGFA-KGZKBUQUSA-N
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable