671258
(1R,aR)-3-Diphenylphosphino-2-(4-bis(3,5-dimethylphenyl)phosphino-2,5-dimethyl-3-thienyl)-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-ene
99%
Synonyme(s) :
3-[Bis(3,5-dimethylphenyl)phosphanyl]-4-[(1R,4S)-3-diphenylphosphanyl-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-en-2-yl]-2,5-dimethylthiophene, catASium® T3(R)
About This Item
Pureté
≥99% (31P-NMR)
99%
Chaîne SMILES
Cc1cc(C)cc(c1)P(c2cc(C)cc(C)c2)c3c(C)sc(C)c3C4=C([C@H]5CC[C@]4(C)C5(C)C)P(c6ccccc6)c7ccccc7
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable