Documents
670391
Sigma-Aldrich
2-Hydroxyethyl-trimethylammonium L-(+)-lactate
≥90%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H19NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥90%
90% (T)
Forme
liquid
Impuretés
≤2.0% water
Indice de réfraction
n20/D 1.482
Chaîne SMILES 
C[C@H](O)C([O-])=O.C[N+](C)(C)CCO
InChI
1S/C5H14NO.C3H6O3/c1-6(2,3)4-5-7;1-2(4)3(5)6/h7H,4-5H2,1-3H3;2,4H,1H3,(H,5,6)/q+1;/p-1/t;2-/m.0/s1
Clé InChI
MIFGTXFTLQVWJW-WNQIDUERSA-M
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves