66947
(S)-Boc-3-(2-naphthyl)-β-Ala-OH
≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
(S)-3-(Boc-amino)-3-(2-naphthyl)propionic acid, D-Boc-3-(2-naphthyl)-β-alanine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC(O)=O)c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C18H21NO4/c1-18(2,3)23-17(22)19-15(11-16(20)21)14-9-8-12-6-4-5-7-13(12)10-14/h4-10,15H,11H2,1-3H3,(H,19,22)(H,20,21)/t15-/m0/s1
Clé InChI
NCQJBPXXRXOIJD-HNNXBMFYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable