Principaux documents
667986
Sigma-Aldrich
Methyl 3-methyl-2-furoate
96%
Synonyme(s) :
3-Methylfuran-2-carboxylic acid methyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H8O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.14
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
96%
Forme
solid
Pf
34-38 °C
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1occc1C
InChI
1S/C7H8O3/c1-5-3-4-10-6(5)7(8)9-2/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
AQQYRDKMXXSIMP-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
180.0 °F
Point d'éclair (°C)
82.22 °C