Documents
667900
Sigma-Aldrich
N-Boc-2-indolyldimethylsilanol
95%
Synonyme(s) :
2-(hydroxydimethylsilyl)-1,1-dimethylethylindole-1-carboxylic acid ester, N-Boc-indol-2-yldimethylsilanol
About This Item
Formule linéaire :
((C8H5N)(CO2C(CH3)3))Si(CH3)2(OH)
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
291.42
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.545
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)n1c(cc2ccccc12)[Si](C)(C)O
InChI
1S/C15H21NO3Si/c1-15(2,3)19-14(17)16-12-9-7-6-8-11(12)10-13(16)20(4,5)18/h6-10,18H,1-5H3
Clé InChI
ARJIKJGACIMUOM-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
Palladium-catalyzed cross-coupling reactions
A useful silicon nucleophile for Pd-catalyzed cross-coupling.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Denmark, S. E.; Ober, M. H.
Aldrichimica Acta, 36, 75-75 (2003)
Articles
Pd-catalyzed cross-coupling of silicon compounds offers an alternative in synthetic chemistry.