Principaux documents
667595
Sigma-Aldrich
N-Boc-α-(phenylsulfonyl)benzylamine
96%
Synonyme(s) :
(Benzenesulfonylphenylmethyl)carbamic acid tert-butyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H21NO4S
Poids moléculaire :
347.43
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
96%
Forme
solid
Pf
169 °C (dec.)
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)NC(c1ccccc1)S(=O)(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C18H21NO4S/c1-18(2,3)23-17(20)19-16(14-10-6-4-7-11-14)24(21,22)15-12-8-5-9-13-15/h4-13,16H,1-3H3,(H,19,20)
Clé InChI
OUHZVJQYJUWAIE-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable