Principaux documents
667331
Sigma-Aldrich
2-Chloro-6-methoxybenzothiazole
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H6ClNOS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.66
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
52-56 °C
Groupe fonctionnel
chloro
Chaîne SMILES 
COc1ccc2nc(Cl)sc2c1
InChI
1S/C8H6ClNOS/c1-11-5-2-3-6-7(4-5)12-8(9)10-6/h2-4H,1H3
Clé InChI
FVUFTABOJFRHSU-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 110 °C