Principaux documents
665746
Sigma-Aldrich
4-Pentylphenyl 4-pentylbenzoate
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C23H30O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
338.48
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
97%
Forme
liquid crystal
Pf
34-38 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCCCCc1ccc(OC(=O)c2ccc(CCCCC)cc2)cc1
InChI
1S/C23H30O2/c1-3-5-7-9-19-11-15-21(16-12-19)23(24)25-22-17-13-20(14-18-22)10-8-6-4-2/h11-18H,3-10H2,1-2H3
Clé InChI
VWDNHTVWLXZZEK-UHFFFAOYSA-N
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable