Principaux documents
665738
Sigma-Aldrich
4-Pentylphenyl 4-propylbenzoate
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C21H26O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
310.43
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
97%
Forme
liquid crystal
Indice de réfraction
n20/D 1.543
Densité
0.989 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCCCCc1ccc(OC(=O)c2ccc(CCC)cc2)cc1
InChI
1S/C21H26O2/c1-3-5-6-8-18-11-15-20(16-12-18)23-21(22)19-13-9-17(7-4-2)10-14-19/h9-16H,3-8H2,1-2H3
Clé InChI
WNBFPAKRCJNBBS-UHFFFAOYSA-N
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter