Key Documents
665088
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-1-Boc-3-acetamidopyrrolidine
97%
Synonyme(s) :
tert-Butyl (3S)-3-(acetylamino)-1-pyrrolidinecarboxylate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H20N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D -18°, c = 3.5 in methanol
Pf
86-90 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(=O)N[C@H]1CCN(C1)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H20N2O3/c1-8(14)12-9-5-6-13(7-9)10(15)16-11(2,3)4/h9H,5-7H2,1-4H3,(H,12,14)/t9-/m0/s1
Clé InChI
SLFZPSKIMUPQSR-VIFPVBQESA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves