Principaux documents
664804
Sigma-Aldrich
3-(4-Chlorophenyl)benzaldehyde
97%
Synonyme(s) :
4′-Chloro[1,1′-biphenyl]-3-carboxaldehyde
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H4C6H4CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.66
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
56-60 °C
Chaîne SMILES 
Clc1ccc(cc1)-c2cccc(C=O)c2
InChI
1S/C13H9ClO/c14-13-6-4-11(5-7-13)12-3-1-2-10(8-12)9-15/h1-9H
Clé InChI
JIBHWLKAALCSRU-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable