Principaux documents
663735
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethoxypyridine-3-methanol
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H11NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
169.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Forme
solid
Pf
56-60 °C
Chaîne SMILES 
COc1ccc(CO)c(OC)n1
InChI
1S/C8H11NO3/c1-11-7-4-3-6(5-10)8(9-7)12-2/h3-4,10H,5H2,1-2H3
Clé InChI
XACFTRAAEZWJMN-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup