Principaux documents
663417
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-(4-nitrophenyl)-1,3,4-oxadiazol
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H6N4O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
245-249 °C
Chaîne SMILES 
Nc1nnc(o1)-c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H6N4O3/c9-8-11-10-7(15-8)5-1-3-6(4-2-5)12(13)14/h1-4H,(H2,9,11)
Clé InChI
PUEUDKAZSHKSOZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves