663271
1,4-Bis(diphenylamino)benzene
97%
Synonyme(s) :
N,N,N′,N′-Tetraphenyl-benzene-1,4-diamine, Tetra-N-phenyl-p-phenylenediamine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
201-205 °C
Chaîne SMILES
c1ccc(cc1)N(c2ccccc2)c3ccc(cc3)N(c4ccccc4)c5ccccc5
InChI
1S/C30H24N2/c1-5-13-25(14-6-1)31(26-15-7-2-8-16-26)29-21-23-30(24-22-29)32(27-17-9-3-10-18-27)28-19-11-4-12-20-28/h1-24H
Clé InChI
JPDUPGAVXNALOL-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable