Principaux documents
662259
Sigma-Aldrich
Ethyl 1,4-benzodioxan-2-carboxylate
97%
Synonyme(s) :
1,4-Benzodioxan-2-carboxylic acid, ethyl ester, Ethyl 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-2-carboxylate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H12O4
Poids moléculaire :
208.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.523
pb
88-95 °C/0.3 mmHg (lit.)
Densité
1.208 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)C1COc2ccccc2O1
InChI
1S/C11H12O4/c1-2-13-11(12)10-7-14-8-5-3-4-6-9(8)15-10/h3-6,10H,2,7H2,1H3
Clé InChI
DDIGEMWIKJMEIU-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup