Principaux documents
661686
Sigma-Aldrich
3-Nitrophenethylamine hydrochloride
97%
Synonyme(s) :
3-Nitrobenzeneethanamine hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H11ClN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.64
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
211-215 °C
Groupe fonctionnel
amine
nitro
Chaîne SMILES 
Cl.NCCc1cccc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H10N2O2.ClH/c9-5-4-7-2-1-3-8(6-7)10(11)12;/h1-3,6H,4-5,9H2;1H
Clé InChI
IZWJXFFJQRETII-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable