Principaux documents
661104
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H3BrF3N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
225.99
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Forme
solid
Pf
41-45 °C
Groupe fonctionnel
bromo
fluoro
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)c1ccc(Br)cn1
InChI
1S/C6H3BrF3N/c7-4-1-2-5(11-3-4)6(8,9)10/h1-3H
Clé InChI
RPFAUCIXZGMCFN-UHFFFAOYSA-N
Application
Regioselective C-4 deprotonation with LDA and trapping with carbon dioxide leads to the corresponding C-4 acid.[1]
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
172.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
78 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Synthesis, 1619-1619 (2004)