659347
1-(4-Nitrophenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
97%
About This Item
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
199-203 °C
Chaîne SMILES
OC(=O)c1cnn(-c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)c1C(F)(F)F
InChI
1S/C11H6F3N3O4/c12-11(13,14)9-8(10(18)19)5-15-16(9)6-1-3-7(4-2-6)17(20)21/h1-5H,(H,18,19)
Clé InChI
FGHNILTUXGDLKS-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves