Principaux documents
659215
Sigma-Aldrich
Neodymium(III) iodide
anhydrous, powder, 99.9%
Synonyme(s) :
Neodymium triiodide
About This Item
Formule linéaire :
NdI3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
524.95
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Qualité
anhydrous
Essai
99.9%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: neodymium
Impuretés
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
Chaîne SMILES 
I[Nd](I)I
InChI
1S/3HI.Nd/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Clé InChI
DKSXWSAKLYQPQE-UHFFFAOYSA-K
À utiliser avec
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges