Key Documents
659061
Sigma-Aldrich
3-(4-Bromophenyl)-1-(4-chlorophenyl)pyrazole-4-propionic acid
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H14BrClN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
405.67
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
156-160 °C
Chaîne SMILES 
OC(=O)CCc1cn(nc1-c2ccc(Br)cc2)-c3ccc(Cl)cc3
InChI
1S/C18H14BrClN2O2/c19-14-4-1-12(2-5-14)18-13(3-10-17(23)24)11-22(21-18)16-8-6-15(20)7-9-16/h1-2,4-9,11H,3,10H2,(H,23,24)
Clé InChI
ZCBWGEKVGZXGBI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable