Documents
658561
Sigma-Aldrich
5-(4-Bromophenyl)oxazole-2-propionic acid
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H10BrNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
296.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
160-164 °C
Chaîne SMILES 
OC(=O)CCc1ncc(o1)-c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C12H10BrNO3/c13-9-3-1-8(2-4-9)10-7-14-11(17-10)5-6-12(15)16/h1-4,7H,5-6H2,(H,15,16)
Clé InChI
JLFDJAGKPSZXGN-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable