Principaux documents
658324
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-4-nitrobenzaldehyde
97%
About This Item
Formule linéaire :
O2NC6H3(OCH3)CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
97%
Forme
solid
Pf
120-124 °C
Groupe fonctionnel
aldehyde
nitro
Chaîne SMILES 
COc1cc(ccc1C=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO4/c1-13-8-4-7(9(11)12)3-2-6(8)5-10/h2-5H,1H3
Clé InChI
LEBUUZXTHMCZQZ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Building block used in the preparation of 5-aryloxazoles.[1][2]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Heterocycles, 68, 167-167 (2006)
Organic Process Research & Development, 6, 677-677 (2002)