Documents
656992
Sigma-Aldrich
Potassium 2,4-difluorophenyltrifluoroborate
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H3BF5K
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219.99
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Pureté
95%
Forme
solid
Pf
>300 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[K+].Fc1ccc(c(F)c1)[B-](F)(F)F
InChI
1S/C6H3BF5.K/c8-4-1-2-5(6(9)3-4)7(10,11)12;/h1-3H;/q-1;+1
Clé InChI
HZKKNPYRMYVEOW-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Potassium trifluoroborates are moisture- and air-stable organoboron reagents suitable for oxidative conditions.
Contenu apparenté
The central theme of the Molander group's research is the development of new synthetic methods and their application to the synthesis of organic molecules.